Learn More
Trietilamina, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11905181
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
121-44-8
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI:35026
N,N-dietilletanamina
CCN(CC)CC
121-44-8
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI:35026
N,N-dietilletanamina
CCN(CC)CC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Punto de fusión -115.0°C
Densidad 0.7280g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal (C2H5)3N
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 10 L
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Índice Merck 15, 9831
Gravedad específica 0.728
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Peso molecular (g/mol) 101.19
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Presión de vapor 69mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido