Learn More
Cytiva Columnas de filtración de gel preenvasadas Tricorn™ Superose™ 6 y Superose 12
Código de producto. 11300212 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
:
Superose 12, 10/300 GL; Tamaño medio de partículas: 11 μm; Tamaño del paquete: 1 unidad
Código de producto.
11300212 Superose 12, 10/300 GL; Tamaño medio de partículas: 11 μm; Tamaño del paquete: 1 unidad
1 options
Código de producto. 11300212
Marca: Cytiva 17517301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para separaciones a escala de laboratorio y de alto rendimiento de proteínas y otras biomoléculas basadas en el tamaño. Las columnas de filtración en gel preempaquetadas Cytiva Tricorn™ Superose™ 6 y Superose 12 proporcionan separaciones rápidas y reproducibles con alta resolución.
  • Cubre una amplia gama de separación de pesos moleculares de 1000 hasta 5 millones de agarosa muy entrecruzada matrixSmall del tamaño de gránulo medio de 13 μm (Superose 6) y 11 μm (Superose 12) están diseñados para separaciones a escala de laboratorio con una buena capacidad de resolución
  • Columnas de vidrio duraderas y de alto rendimiento para separaciones fiables y reproducibles
  • Disponible con dos medios diferentes: Superose 6 o Superose 12
  • Volumen del lecho: 24 ml
  • Dimensión del lecho: 10 × 300 mm
  • Presión máx.: 15 bar (217 psi)
  • Medios
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • Limpieza de estabilidad de pH: De 1 a 14
  • Columna
  • Columna DI: 10 mm
  • Soporte de lecho: filtro
  • Material (soporte de lecho): polipropileno
  • Material (hardware de columna): vidrio de borosilicato, PEEK, PP, EPDM y PFR
  • Material (tubo de columna): vidrio de borosilicato
  • Altura del lecho con un adaptador: De 279 a 309 mm
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 245 a 306 mm
  •  
    Medios Superose 6:
  • Tamaño de partícula medio: 13 μm
  • Separaciones de filtración en gel en un intervalo muy amplio de peso molecular de 5000 a 5.000.000 (proteínas globulares)
  • Caudal: De 0,3 a 0,5 l/min
  • Medios Superose 12:
  • Tamaño de partícula medio: 11 μm
  • Separaciones de filtración en gel en un intervalo muy amplio de peso molecular de 1000 a 300.000 (proteínas globulares)
  • Caudal de 0,5 a 1 ml/min
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, SDS al 1 %, disolventes orgánicos, 0,5 M de NaOH (para limpieza in situ)
Tipo de producto Columna preenvasada Superose 12
Volumen del lecho 24 ml
Diámetro interior (imperial) 0,39 in
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Cantidad Unidad
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 300 mm
Caudal De 0,5 a 1 ml/min
Incluye Accesorios Valco para sistemas con diseño AKTA™; se suministran con conectores M6 para el sistema de cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC)
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 435psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 11 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Filtración en gel de alto rendimiento con un amplio intervalo de fraccionamiento de proteínas de 5000 a 5.000.000
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superose 12 10/300 GL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol