Learn More
Cytiva Junta tórica de caucho Tricorn™
Código de producto. 11730615 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 mm
7 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11730615 12 mm paquete de 2
11340092 3 mm paquete de 3
11720615 7 mm paquete de 2
3 options
Código de producto. 11730615
Marca: Cytiva 18115326
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 12 mm
Material Caucho perfluorado