Learn More
Cytiva Columnas IEX preempaquetadasTriicorn™ Mono™ Q HR 16/10
Código de producto. 11350082 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11350082
Marca: Cytiva 17050601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medios de intercambio de aniones fuertes, preempaquetados en columnas, diseñados para separaciones de proteínas a escala de laboratorio de alto rendimiento y otras biomoléculas basadas en carga o punto isoeléctrico
  • Paso de pulido rápido, eficiente y rentable en la purificación de proteínas, péptidos, etc. cuando se requiere pureza
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos
  • Gránulos porosos monodispersos para purificación de alta resolución y alta capacidad
  • El volumen de lecho de 20 ml de la columna ofrece una gran capacidad
  • Combina alta capacidad con alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducir los tiempos de ciclo de los procesos y aumentar la productividad
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico
Tipo de producto Columna preempaquetada IEX MonoBeads Mono Q HR
Volumen del lecho 20 ml
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 1 x 20 ml
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal 10 ml/min
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de ligando O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Presión máxima 435psi
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 10 μm
Tipo de soporte Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Pulido a pequeña escala en la purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas cuando se requiere alta pureza