Descripción
- Las columnas vacías Tricorn están diseñadas para separaciones de alto rendimiento en pequeña y mediana escala
- El moderno diseño integrado y a presión da como resultado una columna que es fácil de ensamblar, operar y mantener.
- Amplia gama de dimensiones de columna adecuadas para muchas necesidades de purificación diferentes.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evitan daños si la columna se cae o se opera fuera de su especificación.
- El conector de embalaje independiente permite un empaquetado de columnas sencillo para una amplia gama de soportes.
- El anillo de bloqueo evita la compresión accidental del lecho de medios.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Columnas Tricorn (vacías) |
| Volumen del lecho | 45,48 a 47,84 ml (un adaptador), 42,91 a 47,63 ml (dos adaptadores) |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Incluye | Tubo de vidrio, unidad adaptadora, tapón de cierre, kit de filtro, dos tapones de tope, dos conectores de apriete manual, dos conectores M6, bloqueo adaptador y portafiltro |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
| Tipo de soporte | Filtro de polipropileno |
| Tipo de columna | Tricorn Column (Empty) |
| Mostrar más |