Learn More
Cytiva Columnas Tricorn
Código de producto. 10176057 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
10mm
10 mm
Altura (métrico):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10176057 5 mm 100 mm cada uno
10322630 5 mm 20 mm cada uno
10556750 5 mm 150 mm cada uno
10640571 10 mm 20 mm cada uno
10527120 10 mm 60 mm cada uno
10240930 5 mm 200 mm cada uno
10337889 10 mm 200 mm cada uno
10398839 10 mm 50 mm cada uno
10352920 10 mm 150 mm cada uno
10089229 10mm 300mm cada uno
10849450 10 mm 100 mm cada uno
10763812 5 mm 50 mm cada uno
12 options
Código de producto. 10176057
Marca: Cytiva 28406410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas Tricorn son compatibles con caudales altos y están diseñadas para medios de alto rendimiento como Sepharose, Superdex y SOURCE.
  • Las columnas vacías Tricorn están diseñadas para separaciones de alto rendimiento en pequeña y mediana escala
  • El moderno diseño integrado y a presión da como resultado una columna que es fácil de ensamblar, operar y mantener.
  • Amplia gama de dimensiones de columna adecuadas para muchas necesidades de purificación diferentes.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evitan daños si la columna se cae o se opera fuera de su especificación.
  • El conector de embalaje independiente permite un empaquetado de columnas sencillo para una amplia gama de soportes.
  • El anillo de bloqueo evita la compresión accidental del lecho de medios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columnas Tricorn (vacías)
Volumen del lecho 1,67 a 2,14 ml (un adaptador), 1, a 2,09 ml (dos adaptadores)
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Tubo de vidrio, unidad adaptadora, tapón de cierre, kit de filtro, dos tapones de tope, dos conectores de apriete manual, dos conectores M6, bloqueo adaptador y portafiltro
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 1450 psi (100 bar)
Tipo de soporte Filtro de polipropileno
Tipo de columna Tricorn Column (Empty)
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas realizada a medio a presiones altas