Descripción
Trichohyalin Polyclonal specifically detects Trichohyalin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Trichohyalin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q07283 |
| Alias de gen | THL, TRHY, trichohyalin |
| Símbolos de los genes | TCHH |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only