Learn More
Tributilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
100 ML
2,5 LT
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10447340 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10387053 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10133190 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10377053 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11975171 10 L Tambor de plástico 10 litros
5 options
Código de producto. 10447340
Marca: Thermo Scientific Acros 139321000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-82-9
Fórmula molecular C12H27N
Peso molecular (g/mol) 185.35
Número MDL MFCD00009431
Clave InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylamine
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.7780g/mL
Punto de ebullición 215.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3NCH2)3]3N
Índice de refracción 1.4273 to 1.4293
Cantidad 100 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Índice Merck 15,978
Gravedad específica 0.778
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tributylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.