Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributylamine |
| Punto de fusión | -70°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.778g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 216°C |
| Temperatura de inflamación | 63°C (145.4°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Envase | Glass Bottle |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]3N |
| Cantidad | 25 mL |
| Mostrar más |