missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRHR Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5096657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18188431 0.025 mg 25 microgramos
18737133 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188431

Marca: Novus Biologicals NBP224726SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRHR Polyclonal specifically detects TRHR in Human, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRHR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.2% Gelatin with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC141920, Thyroliberin receptor, thyrotropin-releasing hormone receptor, TRH-R, TRHR1
Símbolos de los genes TRHR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 350-400 of human TRH-R protein was used as the immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7201
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, chimpanzee, rat, mouse and cow and 76% homologous in wild boar.
Especies diana Human, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.