Learn More
TRHR Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18737133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18737133 0.1 mg 0.10 miligramo
18188431 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18737133
Marca: Novus Biologicals NBP224726
Rabbit Polyclonal Antibody
TRHR Polyclonal specifically detects TRHR in Human, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRHR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.2% Gelatin with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC141920, Thyroliberin receptor, thyrotropin-releasing hormone receptor, TRH-R, TRHR1
Símbolos de los genes TRHR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 350-400 of human TRH-R protein was used as the immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7201
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, chimpanzee, rat, mouse and cow and 76% homologous in wild boar.
Especies diana Human, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only