Learn More
TRF-1 Antibody (57-6), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18223774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18223774 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18223774
Marca: Novus Biologicals NB11068281PCP
Mouse Monoclonal Antibody
TRF-1 Monoclonal specifically detects TRF-1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRF-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 57-6
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1
Símbolos de los genes TERF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TRF1 [UniProt# P54274]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7013
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ