missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TRERF1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
TRERF1 Polyclonal antibody specifically detects TRERF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin),Western Blot (Negative)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRERF1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BCAR2, Breast cancer estrogen resistance 2RAPAHSA277276, dJ139D8.5, FLJ21198, rapa-1, rapa-2, RP1-139D8.5, transcriptional regulating factor 1, transcriptional regulating protein 132, transcriptional-regulating factor 1, Transcriptional-regulating protein 132, TReP-132, TREP132, Zinc finger protein rapa, Zinc finger transcription factor TReP-132 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 350 and 400 of human transcriptional regulating protein 132 (transcriptional regulating factor 1) using the numbering given in entry NP_277037.1 (GeneID 55809). |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?