missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREML2/TLT-2 Antibody (656906) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18556945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18556945 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18556945

Marca: Novus Biologicals FAB6707X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TREML2/TLT-2 Monoclonal antibody specifically detects TREML2/TLT-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREML2/TLT-2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 656906
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C6orf76, dJ238O23.1, FLJ13693, MGC149715, MGC149716, TLT2, TLT-2, trem-like transcript 2 protein, triggering receptor expressed on myeloid cells-like 2, triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 2, UNQ6268/PRO20473
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TREML2/TLT-2, His25-Ala270, Accession # Q2LA85
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79865
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.