missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREM2 Antibody (237920R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30065301 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30065301 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30065301 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB17291RM

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TREM2 Monoclonal antibody specifically detects TREM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREM2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 237920R
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Trem2a, Trem2b, Trem2c, TREM-2triggering receptor expressed on myeloid cells 2a, Triggering receptor expressed on monocytes 2, triggering receptor expressed on myeloid cells 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TREM2, Met1-Pro168, Accession # Q99NH8
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54209
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.