missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREM2 Antibody (08), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586726 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18586726 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586726

Marca: Novus Biologicals NBP321453IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TREM2 Monoclonal antibody specifically detects TREM2 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREM2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8
Conjugado DyLight 755
Dilución ELISA, ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Trem2a, Trem2b, Trem2c, TREM-2triggering receptor expressed on myeloid cells 2a, Triggering receptor expressed on monocytes 2, triggering receptor expressed on myeloid cells 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified, recombinant Human TREM2 (NBP3-21453PEP; NP_061838.1; Met1-Ser174)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54209
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.