missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Western Blot,KnockDown
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TREM1 |
| Aplicaciones | Western Blot, KnockDown |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL7111 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9NP99, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?