missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREM1 Antibody (193015) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18592786 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18592786 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592786 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1278W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREM1
Aplicaciones Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 193015
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human TREM-1, Ala21-Asn205, Accession # Q9NP99
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54210
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.