missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREK 1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18267105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18267105 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18267105

Marca: Novus Biologicals NB11041535AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TREK 1 Polyclonal specifically detects TREK 1 in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREK 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen MGC126742, MGC126744, potassium channel, subfamily K, member 2, subfamily K, member 2, tandem-pore-domain potassium channel TREK-1, TREK-1 K(+) channel subunit, TWIK-related potassium channel 1, two-pore potassium channel 1
Símbolos de los genes KCNK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal region of human TREK 1 (within residues 1-100). [Swiss-ProtNo. Q9NRT2]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3776.0
Especies diana Human, Mouse, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.