missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRBP Antibody (PCRP-TARBP2-1E5), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585353 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308235AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRBP Monoclonal antibody specifically detects TRBP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRBP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-TARBP2-1E5
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen LOQS, RISC-loading complex subunit TARBP2, TAR (HIV) RNA binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein 2, TAR (HIV) RNA-binding protein TRBP1, TAR (HIV-1) RNA binding protein 2, TAR RNA binding protein 2, TAR RNA-binding protein 2, trans-activation responsive RNA-binding protein, Trans-activation-responsive RNA-binding protein, TRBP, TRBP1, TRBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TRBP protein (Uniprot: Q15633)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6895
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.