missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRBC1 Antibody (JOVI.1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18605458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18605458 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18605458

Marca: Novus Biologicals NBP250355H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRBC1 Monoclonal antibody specifically detects TRBC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRBC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon JOVI.1
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen BV05S1J2.2, TCRBC1, TRBC1 T cell receptor beta constant 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human HA1.7 TCR beta chain expressed on transgenic mouse cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28639
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.