missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: 1L8C1, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7246753 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18356844 20 μg 20 microlitros
18302235 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18356844

Marca: Novus Biologicals NBP31630320UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TRAP1 Monoclonal antibody specifically detects TRAP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 1L8C1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Alias de gen HSP 75, HSP75TNFR-associated protein 1, HSP90Lheat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TNF receptor-associated protein 1, TRAP-1, tumor necrosis factor type 1 receptor associated protein, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human TRAP1 (Q12931).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10131
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.