missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transthyretin/Prealbumin Mouse anti-Human, Clone: TTR/4292, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
257.25€
Especificaciones
| Antígeno | Transthyretin/Prealbumin |
|---|---|
| Clon | TTR/4292 |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Dilución | Western Blot 2-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18349991
|
Novus Biologicals
NBP3-07742-20UG |
20 μg |
272.00€ 257.25€ / 20 microgramos Ahorro 14.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.Especificaciones
| Transthyretin/Prealbumin | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7276 | |
| IgG2c κ | |
| Protein A or G purified |
| TTR/4292 | |
| Western Blot 2-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin | |
| Recombinant human full-length protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto