Learn More
Transthyretin/Prealbumin Mouse anti-Human, Clone: TTR/4292, Novus Biologicals™
Código de producto. 18349991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18349991 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18349991
Marca: Novus Biologicals NBP30774220UG
Mouse Monoclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Transthyretin/Prealbumin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon TTR/4292
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7276
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ