Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18331606 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18331606 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18331606
Marca: Novus Biologicals NBP311028
Goat Polyclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Polyclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Transthyretin/Prealbumin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7
Alias de gen ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human Transthyretin/Prealbumin
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7276
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.