Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody (6F11B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18254600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18254600 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18254600
Marca: Novus Biologicals NBP252576
Mouse Monoclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Transthyretin/Prealbumin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 6F11B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Símbolos de los genes TTR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human TTR (AA: 1-147) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 16 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7276
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1