missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transglutaminase 5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18663480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18663480 0.02 mL 0.02 ml
18695330 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18663480

Marca: Novus Biologicals NBP2945240.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Transglutaminase 5 Polyclonal antibody specifically detects Transglutaminase 5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transglutaminase 5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:8000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.3.2.13, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 5, TG(X), TGase X, TGase-5, TGASE5, TGASEX, TGM6, TGMX, TGXMGC141907, transglutaminase 5, transglutaminase V, Transglutaminase X, transglutaminase-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 461-720 of human TGM5 (NP_963925.2). LQKLKARSFHGSQRGAELQPSRPTSLSQDSPRSLHTPSLRPSDVVQVSLKFKLLDPPNMGQDICFVLLALNMSSQFKDLKVNLSAQSLLHDGSPLSPFWQDTAFITLSPKEAKTYPCKISYSQYSQYLSTDKLIRISALGEEKSSPEKILVNKIITLSYPSITINVLGAAVVNQPLSIQVIFSNPLSEQVEDCVLTVEGSGLFKKQQKVFLGVLKPQHQASIILETVPFKSGQRQIQANMRSNKFKDIKGYRNVYVDFAL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9333
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.