missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transferrin Antibody (OTI5G2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130816 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18130816 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18130816 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274583AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Transferrin Monoclonal specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transferrin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G2
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, transferrin
Símbolos de los genes TF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Transferrin (NP_001054) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Loading Controls, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7018.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.