missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transferrin Antibody (HTF-14) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18761274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18761274 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18761274

Marca: Novus Biologicals NB500418

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Transferrin Monoclonal specifically detects Transferrin in Human, Porcine, Rabbit, Bovine (Negative), Canine (Negative), Equine (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Radioimmunoassay, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transferrin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HTF-14
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 1:2000RadioImmunoassay 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml, Radioimmunoassay 1:100-1:2000, Neutralization
Alias de gen Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, transferrin
Símbolos de los genes TF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified porcine transferrin.
Peso molecular del antígeno 77 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Loading Controls
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7018
Especificidad de la prueba The antibody HTF-14 recognizes an epitope located in the N-terminal domain of human serum transferrin, a 77 kDa single polypeptide chain glycoprotein (member of the iron binding family of proteins). It is synthesised in the liver and consists of two domains each having a high affinity reversible binding site for Fe3+.
Especies diana Human, Pig, Rabbit, Bovine (Negative), Canine (Negative), Equine (Negative), Sheep (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.