Learn More
Eppendorf™ Gradilla de transferencia para Eppendorf SmartBlock™
Código de producto. 15551290 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
24 de 1,5/2 ml
24 x 0,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15551290 24 x 0,5 ml cada uno
15541290 24 de 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15551290 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3880000305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla de transferencia adecuada para bloques de calefacción/refrigeración/mezcla SmartBlock™ controlados individualmente por un sensor.
  • Admite hasta 24 microtubos para facilitar la transferencia de varios recipientes en paralelo.
  • Transferencia conveniente de hasta 24 recipientes calientes sin quemarse los dedos
  • Intervalo de temperatura de – 86 °C a 121 °C para una amplia flexibilidad
  • Limitado al ThermoMixer C y ThermoStat C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 24 x 0,5 ml
Para utilizar con (equipo) SmartBlock, ThermoMixer
Intervalo de temperatura (métrico) De − 86 °C a 121 °C