Descripción
- Admite hasta 24 microtubos para facilitar la transferencia de varios recipientes en paralelo.
- Transferencia conveniente de hasta 24 recipientes calientes sin quemarse los dedos
- Intervalo de temperatura de – 86 °C a 121 °C para una amplia flexibilidad
- Limitado al ThermoMixer C y ThermoStat C
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 24 de 1,5/2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | SmartBlock, ThermoMixer |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De − 86 °C a 121 °C |