Descripción
- Fluoruro de polivinilideno hidrófobo (PVDF)
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector del transductor |
| Línea de productos | Dualex Plus |
| Material | PVDF |
| Diámetro (métrico) | 2,5 mm |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Código de color | Entrada transparente, salida azul |
| Descripción | Entrada/salida: Luer-Lock hembra/Luer-Slip macho |
| Cantidad | 50 Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtro de jeringa estéril de 25 mm de diámetro con membrana de PVDF hidrófoba con tamaño de poro de 0,22 µm. Se suministra en un paquete de 50 unidades. |