Learn More
trans-estilbeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-193606 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 10666172
Marca: Thermo Scientific Acros 161041000
Solicitar formato a granel o personalizado
trans-estilbeno, 96 %, C14H12, número CAS-103-30-0, bibencilidina, trans-stilbeno, 1,2-difeniletileno, trans-1,2-difeniletileno, alfa,beta-difeniletileno, stilbeno, trans-1,2-difenileteno, bibenzal, e-stilbeno, bibencilidina, 500 g, 95 % mín. (HPLC), 05,II,537
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-30-0
Fórmula molecular C14H12
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD00064300
Clave InChI PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
Nombre IUPAC (E)-estilbeno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Stilbene
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 122°C to 126°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 305°C to 307°C (744.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH=CHC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 05,II,537
Índice Merck 15,8946
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Stilbene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.