Learn More
Cloruro de trans-cinamoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado de este compuesto, el trans-cinamoilimidazol, está implicado en la síntesis de la trans-cinamoil-papaína.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener alejado de agentes oxidantes.Incompatible con las bases.Sensible a la humedad.
El derivado de este compuesto, el trans-cinamoilimidazol, está implicado en la síntesis de la trans-cinamoil-papaína.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener alejado de agentes oxidantes.Incompatible con las bases.Sensible a la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-Cinnamoyl chloride |
Punto de fusión | 35°C to 37°C |
Densidad | 1.162 |
Punto de ebullición | 256°C to 258°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.5845 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 606265 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.