Learn More
Trans-4-hidroxi-L-prolina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Descripción
trans-4-Hydroxy-L-proline is used as a reagent for the preparation of neuroexcitatory kainoids and antifungal echinocandins. It is also involved in the synthesis of chiral ligands for enantioselective ethylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La trans-4-hidroxi-L-prolina se utiliza como reactivo para la preparación de cainoides neuroexcitatorios y equinocandinas antifúngicas. También participa en la síntesis de ligandos quirales para la etilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La trans-4-hidroxi-L-prolina se utiliza como reactivo para la preparación de cainoides neuroexcitatorios y equinocandinas antifúngicas. También participa en la síntesis de ligandos quirales para la etilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-4-Hydroxy-L-proline |
Punto de fusión | 270°C to 273°C (decomposition) |
Beilstein | 471933 |
Índice Merck | 14,4840 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.13 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Cantidad | 100 g |
Rotación óptica | −76° (c=4 in water) |