missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAILR2/TNFRSF10B Antibody (benufutamab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147285 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30147285 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30147285

Marca: Novus Biologicals NBP328612CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TRAILR2/TNFRSF10B Monoclonal antibody specifically detects TRAILR2/TNFRSF10B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAILR2/TNFRSF10B
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon benufutamab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD262, CD262 antigen, death domain containing receptor for TRAIL/Apo-2L, Death receptor 5, DR5TRICK2B, Fas-like protein, KILLER/DR5, KILLERapoptosis inducing protein TRICK2A/2B, TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2, TRAIL receptor 2, TRAIL-R2apoptosis inducing receptor TRAIL-R2, TRAILR2cytotoxic TRAIL receptor-2, TRICK2, TRICK2A, TRICKB, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b, tumor necrosis factor receptor-like protein ZTNFR9, ZTNFR9
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFRSF10B/ TRAILR2/ CD262
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8795
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.