missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF3IP2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18745471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18745471 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18745471 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093556AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAF3IP2 Polyclonal antibody specifically detects TRAF3IP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAF3IP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACT1DKFZP586G0522, adapter protein CIKS, C6orf2, C6orf4chromosome 6 open reading frame 5, C6orf5DKFZp586G0522, C6orf6MGC3581, CIKSchromosome 6 open reading frame 2, Connection to IKK and SAPK/JNK, NFkB-activating protein ACT1, Nuclear factor NF-kappa-B activator 1, TRAF3 interacting protein 2, TRAF3-interacting protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human ACT.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10758
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.