missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF-6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18085284 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18085284 0.025 mL 25 microlitros
18759233 0.05 mL 0.05 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18085284

Marca: Novus Biologicals NB10056179SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

TRAF-6 Polyclonal specifically detects TRAF-6 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAF-6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase TRAF6, EC 6.3.2.-, Interleukin-1 signal transducer, RING finger protein 85, RNF85MGC:3310, TNF receptor-associated factor 6
Símbolos de los genes TRAF6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 451-469 (DAKPELLAFQRPTIPRNPK) of human TRAF6 was used as immunogen, GenBank no. NP_665802.1.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7189
Especificidad de la prueba TRAF6
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.