missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF-6 Antibody (326019) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18615313 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18615313 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18615313

Marca: Novus Biologicals FAB3284P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRAF-6 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAF-6
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 326019
Conjugado PE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase TRAF6, EC 6.3.2.-, Interleukin-1 signal transducer, RING finger protein 85, RNF85MGC:3310, TNF receptor-associated factor 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human TRAF-6, Met1-Val522, Accession # Q9Y4K3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.