missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF-3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5096187 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18009565 0.025 mL 25 microlitros
18778523 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18009565 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056176SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

TRAF-3 Polyclonal specifically detects TRAF-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAF-3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:4000, Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:4000
Formulación Whole antisera with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CAP-1CD40 receptor associated factor 1, CD40 associated protein 1, CD40 binding protein, CD40 receptor-associated factor 1, CD40-binding protein, CD40bp, CRAF1CAP1, LAP1CD40BP, LMP1-associated protein 1, TNF receptor-associated factor 3
Símbolos de los genes TRAF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A recombinant protein fragment corresponding to the cytoplasmic end of human TRAF3 (amino acids 341-568) was used as immunogen, GenBank no. GenBank no. gi 22027616 ref NP_003291.2 .
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7187
Especificidad de la prueba TRAF3
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.