missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF-1, Mouse anti-Human, Clone: TRAF1/2770, Novus Biologicals™

Código de producto. 18293016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18293016 100 μg 100 microgramos
18283096 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18293016 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279790100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRAF-1 Monoclonal specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAF-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon TRAF1/2770
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q13077, Q13077
Alias de gen EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1
Símbolos de los genes TRAF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7185
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody recognizes a protein of 52kDa, which is identified as TRAF-1 (TNFR-associated factor 1), which is highly useful for the differentiation of LyP and cALCL in patients with cutaneous CD30-positive lymphoproliferations. CD30-positive lymphoproliferations of the skin comprise 30% of all primary cutaneous T-cell lymphomas (CTCLs). Besides borderline cases this group includes lymphomatoid papulosis (LyP) and primary cutaneous anaplastic large T-cell lymphoma (cALCL).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.