Descripción
TRAF-1 Monoclonal specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRAF-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TRAF1/2770 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| N.º de referencia del gen | Q13077, Q13077 |
| Alias de gen | EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1 |
| Mostrar más |