missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TRAF-1 Antibody (TRAF1/3365) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30038773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30038773 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30038773

Marca: Novus Biologicals™ NBP327024PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRAF-1 Monoclonal antibody specifically detects TRAF-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAF-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TRAF1/3365
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TRAF-1 protein (around aa 73-219) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7185
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.