missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRADD Antibody (313203), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30064914 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30064914

Marca: Novus Biologicals FAB2658R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRADD Monoclonal antibody specifically detects TRADD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRADD
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 313203
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC11078, TNFRSF1A-associated via death domainTNFR1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1 associated death domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor-1-associated protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TRADD, Met1-Ala312, Accession # Q15628
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8717
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.