missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRACP/PAP/ACP5 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18658218 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18658218

Marca: Novus Biologicals NBP241178PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRACP/PAP/ACP5 Polyclonal antibody specifically detects TRACP/PAP/ACP5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.