Descripción
Trace Amine Receptor 1 Polyclonal specifically detects Trace Amine Receptor 1 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Trace Amine Receptor 1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q96RJ0 |
| Alias de gen | MGC126874, MGC138399, TA1RP11-295F4.9, TaR-1, TAR1trace amine-associated receptor 1, trace amine associated receptor 1, Trace amine receptor 1taR-1, TRAR1 |
| Símbolos de los genes | TAAR1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only