missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TR4/NR2C2 Polyclonal antibody specifically detects TR4/NR2C2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TR4/NR2C2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Neuroscience |
| Especies diana | Human |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?