missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TR4/NR2C2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18699703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18699703 50 μg 50 microlitros
18643912 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18699703

Marca: Novus Biologicals NBP29713850ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TR4/NR2C2 Polyclonal antibody specifically detects TR4/NR2C2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TR4/NR2C2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen hTAK1, Nuclear hormone receptor TR4, nuclear receptor subfamily 2 group C member 2, nuclear receptor subfamily 2, group C, member 2, Orphan nuclear receptor TAK1, Orphan nuclear receptor TR4, TAK1TR4TR2R1, Testicular receptor 4, TR4 nuclear hormone receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TR4/NR2C2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7182
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.