missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPX2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18718313 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18718313 0.025 mL 25 microlitros
18765903 - 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718313 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500179SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 31 publication

TPX2 Polyclonal specifically detects TPX2 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Mammal samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TPX2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Simple Western 1:250, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 24019927), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:100, KnockDown Validated reported in scientific literature (PMID 31586073)
Formulación Whole antisera with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9ULW0
Alias de gen C20orf1HCTP4, C20orf2, chromosome 20 open reading frame 1, Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 2, differentially expressed in lung cells, DIL2, DIL-2FLS353, HCA519, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 519, P100, p100GD:C20orf1, preferentially expressed in colorectal cancer, Protein fls353, REPP86, restricted expression proliferation associated protein 100, Restricted expression proliferation-associated protein 100, targeting protein for Xklp2, TPX2, microtubule-associated protein homolog, TPX2, microtubule-associated, homolog (Xenopus laevis)
Símbolos de los genes TPX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A recombinant segment of the C-terminal domain of human TPX2 [UniProt# Q9ULW0]
Peso molecular del antígeno 100 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Mitotic Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22974
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Mammalia
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.