Learn More
Kartell™ Probetas de perfil bajo PMP (TPX™)
Código de producto. 10428272
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Graduaciones unitSize
10428272 5 ml paquete de 10
10020941 10 ml paquete de 12
10182421 400 ml paquete de 2
10080971 25 ml paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10428272 Supplier Kartell™ Supplier No. 0133300
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
  • Perfil bajo
  • Base circular
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Specifications
Tolerancia ±1 ml
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 170 °C
Subdivisión 1 ml
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Base Type Circular
Altura (métrico) 107 mm
Tipo Probeta de medición graduada